Läs mer
Idex Ersättningsmätarpluggar
Produktkod. 12967699
Material:
Delrin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12967699
Brand: Idex 0202433
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att uppnå äkta ZDV-anslutningar med Microtight adaptrar
Specifikationer
Typ Plugg
Färg Vitt
Porttyp 10-32 Koned
Material Delrin