Läs mer
Idex Gängade portadaptrar
Produktkod. 12977729
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,02 tum.
Material:
PEEK
Trådstorlek:
10-32 Coned till M6 Platt botten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Material Trådstorlek Förpackningsstorlek
12977729 0,02 tum. PEEK 10-32 Coned till M6 Platt botten Varje
1 options
Produktkod. 12977729 Leverantör Idex Leverantörsnummer P626
I lager
Gängade portadaptrar hjälper till att sammanföra produkter med olika gängkonfigurationer
Specifikationer
Typ Adapter
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Svep volym 0,30μ L
Trådstorlek 10-32 Coned till M6 Platt botten
Material PEEK
Tryck 1000 psi