Läs mer
Idex Slanghylsor
Produktkod. 16573232
Change view
För användning med:
275-315μ m OD Slangar
340-380μ m OD Slangar
Färg:
Klart
Orange
Diameter (metrisk) Inre:
330μ m
395μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Färg Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
16573232 275-315μ m OD Slangar Orange 330μ m -
13073070 340-380μ m OD Slangar Klart 395μ m Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16573232 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00 SEK
    49.63 SEK / Paket med 1
    Save 5.37 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Säkerställ bra portanslutning med kapillärslangar
  • Upprätthåll koncentrisk anslutning med minimal dödvolym
  • Färgkodad för enkel identifiering
Hylsorna är inte permanent fästa på en hylsa så de kan enkelt anpassas till varierande rörfickors djup vilket minimerar dödvolymen. Ärmar är designade för att användas med 1/16 tum. OD, 10-32 gängade beslag för att anpassa kapillärslangen till standard konformade portar. Hylsorna kräver en skruvnyckel åtdragen mutter för att uppnå korrekt tätning och motstå temperaturer upp till °257 F (°125 C) och tryck upp till 6000 psi (414 bar).
Specifikationer
Typ Ärm
Färg Orange
Diameter (engelska) Inre 0,013 tum.
Diameter (metrisk) Inre 330μ m
För användning med 275-315μ m OD Slangar
Material PEEK