Läs mer
UPF 1069, MedChemExpress
Produktkod. 16476078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476078 10 mg
16462217 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16476078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14478
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
MedChemExpress UPF 1069 is a PARP inhibitor, with IC50s of 8 and 0.3 μM for PARP-1 and PARP-2, respectively.
UPF 1069 is a PARP inhibitor, with IC50s of 8 and 0.3 μM for PARP-1 and PARP-2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UPF 1069
CAS 1048371-03-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.05 mM)
LEDER O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2OCC(C3=CC=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 279.29
Formel vikt 279.29
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death