Läs mer
UPF-648, MedChemExpress
Beskrivning
UPF-648 is a potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UPF-648 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 213400-34-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H8Cl2O3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (192.98 mM) |
| LEDER | O=C([C@@H]1[C@@H](C(C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)=O)C1)O |
| Visa mer |