Beskrivning
- Utrustad med 96 injektormunstycken
- Utrustad med anslutning för varmluftstorkning
- Vertikalt spel: 170 mm
- Pulverdispensering är inte möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Centrifugerrör, flaskor, provrör för fraktionssamlare eller automatiska provtagningsrör |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Djup (metriskt) | 475 mm |
| Inkluderar | Spelrum för injektorenheten |
| Produkttyp | Övre korg |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Bredd (metrisk) | 531 mm |