Beskrivning
- Utrustad med 34 injektormunstycken
- Vertikalt spelrum 170 mm
- Pulverdispensering är inte möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Övre korg/injektorenhet |
| Modell | O 187 |
| Djup (metriskt) | 475 mm |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Bredd (metrisk) | 531 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |