Läs mer
Miele Professional™ Övre korg
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 475 x 381 x 267 mm
Beskrivning
- Främre och bakre halvor lämpliga för skär
- Mittaxel med 10 fästen och 10 munstyckenØ 4 mm, L 30 mm
- Vertikalt spel: 200 mm
- Med integrerad spolarm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Övre korg |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |