Läs mer
Miele Professional™ Övre korg
Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 475 x 381 x 270 mm
Beskrivning
- Vertikalt spel: 200 mm
- Med integrerad spolarm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Övre korg |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, medicinska |
| Djup (metriskt) | 475 mm |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Bredd (metrisk) | 381 mm |