Läs mer
Miele Professional™ Övre korg
Produktkod. 15385697 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
141 x 528 x 525mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15385697 141 x 528 x 525mm Varje
1 options
Produktkod. 15385697 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12642640
Beräknad leverans: 03-12-2026
Övre korg A 100 för optimal belastning av injektormoduler eller insatser
  • Övre korg med två modulanslutningar
  • för att hålla upp till 2 injektormoduler eller insatser
  • Automatisk stängning av anslutningarna när de inte används
  • Lasthöjd med modul med plaststöd 190 mm
  • Spelrum: bredd 489, längd 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Korg
Rack typ Övre korg för moduler
För användning med (utrustning) PG 8583/PG8593 laboratoriebrickor
Inkluderar Två dockningsrör, självtätande dockningsventiler
Mått (L x B x H) 141 x 528 x 525mm