Läs mer
Miele Professional™ Övre korg, höjdjusterbar
Produktkod. 15443873 Handla allt Miele Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
206 x 528 x 527mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
15443873 206 x 528 x 527mm Varje
1 options
Produktkod. 15443873 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12645590
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övre korg, höj- och sänkbar, för optimal laddning av skär
  • Bredd 475 mm, djup 443 mm
  • Med integrerad spolarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Korg
Rack typ Övre korg/öppen front för moduler
För användning med (utrustning) PG 8583/PG8593 laboratoriebrickor
Inkluderar Öppen front, inbyggd spolarm
Mått (L x B x H) 206 x 528 x 527mm