Läs mer
Miele Professional™ Övre korg, höjdjusterbar
Produktkod. 15415464 Handla allt Miele Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
15415464 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 15415464 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12645600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8194.68 SEK
    6577.00 SEK / Paket med 1
    Save 1617.68 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Övre korg, höj- och sänkbar, för optimal laddning av skär
  • Bredd 475 mm, djup 443 mm
  • Med integrerad spolarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rostfritt stål
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) PG 8583/PG8593
Djup (metriskt) 527 mm
Produkttyp Övre korg
Höjd (metrisk) 206 mm
Bredd (metrisk) 528 mm