Läs mer
Miele Professional™ Övre korg
Produktkod. 15400575 Handla allt Miele Produkter
Change view
Håller:
2 st DIN-nätbrickor1 SPRI-nätbrickor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15400575 2 st DIN-nätbrickor1 SPRI-nätbrickor Varje
1 options
Produktkod. 15400575 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12664750
Beräknad leverans: 27-11-2026
Övre korg A 103 för optimal belastning av skär
  • Vertikalt spel: 95 mm, bredd 505 mm, djup 472 mm
  • Särskilt lämplig för upparbetning av DIN-nätbrickor
  • Även lämplig för ytterligare applikationer med låghöjda föremål
  • Med integrerad spolarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Övre korg
Färg Rostfritt stål
Håller 2 st DIN-nätbrickor1 SPRI-nätbrickor
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium
Djup (metriskt) 528 mm
Höjd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 528 mm