Beskrivning
With injector unit vials, test tubes, autosampler tubes clearance 190mm 531mm (w) x 475mm (d) x 260mm (h) Miele
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Narrow-Necked Glassware |
| Kvantitet | 1 Each |
| Mått (L x B x H) | 475 x 531 x 170 mm |
| Djup (metriskt) | 475 mm |
| Inkluderar | 34 Nozzles (E351) 4 x 160mm, 34 clips for nozzle 4 x 160mm (E 353) |
| Produkttyp | Upper Basket |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Bredd (metrisk) | 531 mm |