Beskrivning
- Lämplig för smalhalsade glas och laboratorieglas
- Vertikalt spel: 170 mm
- Utrustad med anslutning för varmluftstorkning
- Pulverdispensering är inte möjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rostfritt stål |
| Håller | 33 Glasvaror med smal hals |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Glas med smal hals |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 475 x 531 x 250 mm |
| Djup (metriskt) | 475 mm |
| Inkluderar | 33 strålar (E351) 4 x 160 mm, 33 clips för munstycke 4 x 160 mm (E353) |
| Produkttyp | Övre korg |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Visa mer |