Läs mer
Miele™ Övre korg
Produktkod. p-8013850 Handla allt Miele Produkter
Mått (L x B x H):
475 x 531 x 170 mm
475 x 531 x 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13172250
Brand: Miele™ 3881640
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med centrifugrör, flaskor, provrör för fraktionsuppsamling eller autoprovflaskor
With injector unit vials, test tubes, autosampler tubes clearance 190mm 531mm (w) x 475mm (d) x 260mm (h) Miele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 34 Nozzles (E351) 4 x 160mm, 34 clips for nozzle 4 x 160mm (E 353)
Produkttyp Upper Basket
För användning med (utrustning) Narrow-Necked Glassware
Kvantitet 1 Each
Mått (L x B x H) 475 x 531 x 170 mm
Bredd (metrisk) 531 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Djup (metriskt) 475 mm