Beskrivning
- Skivskivan möjliggör NightSHADE sekventiell och schemalagd inhämtning av upp till 18 DeWitt-rör (i grupper om tre)
- Komponenten representerar den övre delen av skivspelaren.
- Används tillsammans med skivspelarbasen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provbricka |
| För användning med (applikation) | Avbildning av plantor |
| För användning med (utrustning) | Bilddiagnostiksystem |