Läs mer
Berthold Technologies Övre delen för fyrkantiga petriskålar
Produktkod. 31777428 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
31777428 100 mm
31777414 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31777428 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 5659901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Övre delen för skivskivan på NightSHADE bildsystemet för att hålla fyrkantiga petriskålar för sekventiell avbildning.
  • Vändbordet NightSHADE möjliggör sekventiell och schemalagd förvärv av upp till 6 fyrkantiga petriskålar. Detta är den övre delen av skivspelaren, som kompletterar skivbordets bas.
Specifikationer
Typ Provbricka
För användning med (applikation) Avbildning av plantor
För användning med (utrustning) Bilddiagnostiksystem
Längd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 100 mm