Läs mer
Heathrow Scientific™ Upprättstående fryshylla, rostfritt stål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16340766 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Produktkod. 16340766
Brand: Heathrow Scientific™ HS2862HA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upright Freezer Rack förvarar prover säkert i din frys. Tillverkad av korrosionsbeständiga rostfria ställ som är kompatibla med stora märken av upprättstående frysar.
  • Upprätt frysställ
  • Racket har handtag för enkel förflyttning
  • Robusta monteringsfästen säkerställer att handtagen sitter säkert på plats för enkel användning
  • Låsstång Håller rörförvaringslådor säkert på plats
Specifikationer
Produkttyp Freezer Storage Rack
Beskrivning Upprätt frysställ
Array 4 x 3
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Silver
Håller Lådor (2 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 1
Form Rectangular
Hyllor 4 Tiers
Staplingsbar Yes
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rörlådor
Modell HS2862HA
Antal ställ 12
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Låda
Längd (metrisk) 41.8 cm
Längd (engelska) 16,4 tum
Bredd (metrisk) 14.1 cm
Bredd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 22.5 cm
Höjd (engelska) 8,9 tum