Läs mer
Heathrow Scientific™ Upprättstående fryshylla, rostfritt stål
Produktkod. 16380766 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Array
16380766 Lådor (3 tum) 5 x 4
16340766 Lådor (2 tum) 4 x 3
16350766 Lådor (2 tum) 5 x 4
16370766 Lådor (3 tum) 4 x 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16380766 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS2862KC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00 SEK
    2271.62 SEK / Paket med 1
    Save 493.38 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 10-03-2027
Upright Freezer Rack förvarar prover säkert i din frys. Tillverkad av korrosionsbeständiga rostfria ställ som är kompatibla med stora märken av upprättstående frysar.
  • Upprätt frysställ
  • Racket har handtag för enkel förflyttning
  • Robusta monteringsfästen säkerställer att handtagen sitter säkert på plats för enkel användning
  • Låsstång Håller rörförvaringslådor säkert på plats
Specifikationer
Beskrivning Upprätt frysställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Silver
Håller Lådor (3 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rörlådor
Modell HS2862KC
Antal ställ 20
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Låda
Längd (metrisk) 55.6 cm
Längd (engelska) 22 tum
Bredd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) 16 tum
Produkttyp Frysställ
Hyllor 5
Höjd (metrisk) 40.6 cm
Array 5 x 4
Bredd (metrisk) 14.1 cm