Läs mer
Eppendorf™ Upprättstående frysställ för U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570-serien
Beskrivning
MA/PN: K0641-1880
- Ställ för 102 mm (4 tum) rutor
- Max. kartongstorlek: 133 x 133 mm
- Lådställ
- Ext. mått på rack (DxBxH): 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tum)
- Max. kartongnummer per ställ: 8 (2 x 4)
- Material: Aluminium
- För ULT-frys: Premium U410 (max. 15 rack), Premium U700 (max. 25 rack), HEF™ U410 (max. 15 ställ), CryoCube™ F570-serien (max. 25 ställ), CryoCube F740-serien (5-fack, fack 1-4, max. 24 rack)
- För ULT-frys: Premium U410 och U410 HEF (max 120 lådor), Premium U700 (max 240 lådor), CryoCube F570-serien (max. 200 lådor), CryoCube F740-serien (5-fack, fack 1-4, max. 144 lådor + 5:e fack)
- Ställ för 76 mm (3 tum) rutor
- Max. kartongstorlek: 133 x 133 mm
- Lådställ
- Ext. mått på rack (DxBxH): 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tum)
- Max. kartongnummer per ställ: 12 (3 x 4)
- Material: Aluminium
- För ULT-frys: Premium U410 (max. 15 rack), Premium U700 (max. 25 rack), HEF™ U410 (max. 15 ställ), CryoCube™ F570-serien (max. 25 ställ), CryoCube F740-serien (5-fack, fack 1-4, max. 24 rack)
- För ULT-frys: Premium U410 och HEF U410 (max. 180 lådor), Premium U700 (max. 360 lådor), CryoCube F570-serien (max. 300 lådor), CryoCube F740-serien (5-fack, fack 1-4, max. 384 lådor + 5:e fack)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Håller | 4 tum Lådor (8) |
| Material | Aluminium |
| För användning med (utrustning) | Upprätt frysställ för U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570-serien |
| Mått (L x B x H) | 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tum) |
| Djup (metriskt) | 562 mm |
| Produkttyp | Lådställ för upprätt frys |
| Höjd (metrisk) | 235 mm |
| Bredd (metrisk) | 141 mm |