Läs mer
Fisherbrand™ Upprätt frysställ
Produktkod. 12643476 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Rörlådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
12643476 Rörlådor Varje
1 options
Produktkod. 12643476
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer en mängd olika ställ och förvaringslådor. Upprätt frysställ inkluderar sidoöppning med handtag på framsidan för enkel hämtning av lådan.
  • Korrosionsbeständigt rostfritt stål.
  • Lämplig för användning i lågtemperaturfrysar.
  • Rymmer 15 och 50 ml tublådor.
Spécification
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Silver
Håller Rörlådor
Material Rostfritt stål
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rörlåda förvaring
För användning med (utrustning) 15 och 50 ml tublådor
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 459 x 159 x 271 mm
Längd (metrisk) 45.9 cm
Längd (engelska) 18,1 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Höjd (metrisk) interiör 134 mm
Inkluderar Främre handtag
Produkttyp Frysställ
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Array 2 x 3
Bredd (metrisk) 15.9 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.