Läs mer
Liebherr™ Upprättstående frys med hyllor
Produktkod. 17879106
Change view
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
573 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17879106 316 l
17898306 499 l
17888306 573 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17879106 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer FFFSG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31150.00 SEK
    23930.84 SEK / Paket med 1
    Save 7219.16 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Säker, långvarig och ultraenergieffektiv frysförvaring för icke temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Professional frys är designad för allmänna tillämpningar med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Professionell upprättstående frys för allmän förvaring, nå-in, 1-sektion
  • Temperaturområde -9 / -26°C, Klass l1
  • Klimatklass (energidirektivet): 7
  • SmartFrost statiskt kylsystem (manuell avfrostning): Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
  • Köldmedium R 290, anslutningskapacitet 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Självstängande dörr vid < 90°och mekaniskt lås, dörrhandtag i aluminium
Specifikationer
Typ Professionell frys
Kapacitet (metrisk) 316 l
Temperaturområde -10 °C till -26 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) -20 °C
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Hyllor 5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av icke känsliga produkter
Hamnar Nej
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Manuell
Modell FFFsg 4001
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas
Wattal 120 W
Energianvändning 976 kWh/a
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 290