Läs mer
Liebherr™ Upprättstående frys med hyllor
Produktkod. 17898306
Change view
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
573 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17898306 499 l
17879106 316 l
17888306 573 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17898306 missing translation for 'mfr' Liebherr™ missing translation for 'supplierNo' FFFSG5501
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Säker, långvarig och ultraenergieffektiv frysförvaring för icke temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Professional frys är designad för allmänna tillämpningar med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Professionell upprättstående frys för allmän förvaring, nå-in, 1-sektion
  • Temperaturområde -9 / -26°C, Klass l1
  • Klimatklass (energidirektivet): 7
  • SmartFrost statiskt kylsystem (manuell avfrostning): Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
  • Köldmedium R 290, anslutningskapacitet 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Självstängande dörr vid < 90°och mekaniskt lås, dörrhandtag i aluminium
Spezifikation
Typ Professionell frys
Kapacitet (metrisk) 499 l
Temperaturområde -10 °C till -26 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) -20 °C
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av icke känsliga produkter
Hamnar Nej
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Manuell
Modell FFFsg 5501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas
Wattal 150 W
Energianvändning 1 234 kWh/a
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 290
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.