Läs mer
Liebherr™ Upprättstående kylskåp med hyllor
Produktkod. 17899096
Change view
Kapacitet (metrisk):
420 l
571 l
655 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17899096 420 l
17839106 571 l
17829106 655 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17899096 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer FRFVG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24134.14 SEK
    20874.06 SEK / Paket med 1
    Save 3260.08 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Säker, långvarig och ultraenergieffektiv kylförvaring för icke temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Professionellt kylskåp är designat för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Professionellt upprättstående kylskåp för allmän förvaring, nå-in, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 / +16°C, Klass M1, med 3 luftfuktighetsinställningar
  • Klimatklass (energidirektivet): 5
  • Energieffektivitetsklass: C
  • Forcerad luftkylning: Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital kontrollenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Självstängande dörr vid < 90°och mekaniskt lås, dörrhandtag i aluminium
Specifikationer
Typ Professionellt kylskåp
Kapacitet (metrisk) 420 l
Temperaturområde 1 °C till 15 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av icke känsliga produkter
Hamnar Nej
Produktlinje Professionell prestanda
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell FRFvg 4001
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 514 kWh/a