Läs mer
Liebherr™ Upprättstående kylskåp med hyllor
Produktkod. p-200006733
Kapacitet (metrisk):
420 l
571 l
655 l
Produktkod. 17899096
Brand: Liebherr™ FRFVG4001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, långvarig och ultraenergieffektiv kylförvaring för icke temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Professionellt kylskåp är designat för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Professionellt upprättstående kylskåp för allmän förvaring, nå-in, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 / +16°C, Klass M1, med 3 luftfuktighetsinställningar
  • Klimatklass (energidirektivet): 5
  • Energieffektivitetsklass: C
  • Forcerad luftkylning: Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital kontrollenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Självstängande dörr vid < 90°och mekaniskt lås, dörrhandtag i aluminium
Specifikationer
Typ Professionellt kylskåp
Kapacitet (metrisk) 420 l
Temperaturområde 1 °C till 15 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av icke känsliga produkter
Hamnar Nej
Produktlinje Professionell prestanda
Garanti 2 år. Delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell FRFvg 4001
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 514 kWh/a
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado