Läs mer
Liebherr™ Upprätt glasdörr Lab Kylskåp med gränssnitt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17878296
Change view
Kapacitet (metrisk):
420 l
588 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17878296 588 l
17868296 420 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17878296 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRFVH5511
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och ultraenergieffektiv kylförvaring av temperaturkänsliga produkter Liebherr™ Upprätt glasdörr Lab Kylskåp är fullt utrustad för labbapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående laboratoriumkyl, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 till +16°C, +/- 2°C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Digital handkontroll med 2,4 tums touch- och svepfärgskärm och 0,1°C upplösning, lösenordsknappsatslås
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Innerbelysning (kylskåp: vertikal LED på vänster sida vägg, frys: LED på framsidan upptill utanför)
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90°uppehållsläge, antimikrobiellt spakhandtag
  • Framhjul med broms
Specifikationer
Typ Laboratorium kylskåp
Kapacitet (metrisk) 588 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperatursensor PT1000
Temperatur (börvärde) +5 °C
Temperaturstabilitet ±2 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Självstängande glas
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa 2,4 tum Peka och svep färgskärmen i dörren
Hjul Fram med broms (100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Vetenskaplig perfektion
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell SRFvh 5511
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 360 kWh/a