Läs mer
Liebherr™ Upprätt glasdörr Lab Kylskåp med gränssnitt
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200006730
Kapacitet (metrisk):
420 l
588 l
Produktkod. 17868296
Brand: Liebherr™ SRFVH4011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, exakt och ultraenergieffektiv kylförvaring av temperaturkänsliga produkter Liebherr™ Upprätt glasdörr Lab Kylskåp är fullt utrustad för labbapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående laboratoriumkyl, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 till +16°C, +/- 2°C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Digital handkontroll med 2,4 tums touch- och svepfärgskärm och 0,1°C upplösning, lösenordsknappsatslås
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Innerbelysning (kylskåp: vertikal LED på vänster sida vägg, frys: LED på framsidan upptill utanför)
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90°uppehållsläge, antimikrobiellt spakhandtag
  • Framhjul med broms
Specifikationer
Typ Laboratorium kylskåp
Kapacitet (metrisk) 420 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperatursensor PT1000
Temperatur (börvärde) +5 °C
Temperaturstabilitet ±2 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Självstängande glas
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa 2,4 tum Peka och svep färgskärmen i dörren
Hjul Nej
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Vetenskaplig perfektion
Garanti 2 år. Delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell SRFvh 4011
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 389 kWh/a