Läs mer
Liebherr™ Upprätt glasdörr Lab Kylskåp med hyllor
Beskrivning
- Upprättstående glasdörr Lab Kylskåp för allmän förvaring, 1-sektion
- Temperaturområde +3 till +16 °C, +/- 3 °C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
- Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
- Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
- Innerbelysning: LED-taklampa
- Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratorium kylskåp |
| Kapacitet (metrisk) | 367 l |
| Temperaturområde | 3 °C till 16 °C |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperatur (börvärde) | +5 °C |
| Temperaturstabilitet | ±3 K |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Självstängande glas |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 4 |
| Visa mer |