Läs mer
Liebherr™ Upprätt glasdörr Lab Kylskåp med hyllor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17859106
Change view
Kapacitet (metrisk):
367 l
420 l
588 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17859106 420 l
17858306 367 l
17858296 588 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17859106 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRFVG4011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och ultra energieffektiv kylförvaring Liebherr™ Glasdörr Lab Kylskåp är designad för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående glasdörr Lab Kylskåp för allmän förvaring, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 till +16 °C, +/- 3 °C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Innerbelysning: LED-taklampa
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
Specifikationer
Typ Laboratorium kylskåp
Kapacitet (metrisk) 420 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Självstängande glas
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Nej
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Vetenskaplig prestation
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell SRFvg 4011
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 431 kWh/a