Läs mer
Liebherr™ Upprättstående laboratoriumfrys med lådor
Beskrivning
- Upprättstående laboratoriumfrys, räckvidd, 1-sektion, bredd 750 mm, bruttokapacitet 472 l
- Temperaturintervall -9 till -35 °C, +/- 5 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
- Problemfri NoFrost-teknik: ULtraeffektiv varmgas automatisk avfrostning fläktassisterad kylning
- 2 x 3 lådor och 2 korgar, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör
- Köldmedium R 290, anslutningsklass 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiförbrukning 540 kWh/a
- 257 l nettovolym och 60 kg hyllbelastning
- Digital kontroll med 2,4 tum tryck- och svepfärg och 0,1 °C-upplösning, lösenord på knappsatsen
- Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Interiörbelysning: främre LED upptill på utsidan
- Dörrlås, reversibla gångjärn, självstängande dörr med 90° i boläge
- 125 mm hjul för enkel rengöring. Främre hjul med broms
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratoriekylar |
| Kapacitet (metrisk) | 472 l |
| Temperaturområde | -10 °C till -35 °C |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Temperatur (börvärde) | -20 °C |
| Temperaturstabilitet | ±4 K |
| Dörr stil | Vändbar, självstängande, monterad lås |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Visa mer |