Läs mer
Liebherr™ Prestanda upprättstående statisk frys för professionellt bruk
Produktkod. 17899106 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17899106 499 l
17809116 316 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17899106 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SFFSG5501
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och extremt energieffektiv frysförvaring, Liebherr™ laboratorie frys är designad för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående laboratoriumfrys, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde: -9 °C till -30 °C, ±5 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
  • SmartFrost statisk kylning, manuell avfrostning
  • Köldmedium R 290, anslutningsklassning 2,0 A, 220/240 V, 50/1-ph
  • Trådhyllor
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Åtkomstport för externa sensorer
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90° uppehållsläge, antimikrobiellt spakhandtag
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (metrisk) 499 l
Temperaturområde -10 °C till -30 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) -20 °C
Temperaturstabilitet ±5 K
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Hyllor 4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta Manuell
Modell SFFsg 5501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas
Wattal 150 W
Energianvändning 501 kWh/a
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 290