Läs mer
Liebherr™ Upprätt laboratoriumfrys med hyllor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200006737
Change view
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17809116 316 l
17899106 499 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17809116 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SFFsg 4001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säker, exakt och extremt energieffektiv frysförvaring, Liebherr™ laboratorie frys är designad för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående laboratoriumfrys, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde -9 till -35°C, +/- 5°C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
  • SmartFrost statisk kylning, manuell avfrostning
  • Justerbara hyllor, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol insida
  • Kylmedel R 290, anslutningseffekt 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Digital kontroller med 2,4 tum touch& svep färgdisplay°och 0,1 C upplösning, lösenordsknappsatslås
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Interiörbelysning: främre LED upptill utvändigt
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90°boläge
  • Främre hjul med broms
  • SFFsg 4001
  • Tillbehör: valfri uppsättning lådor finns
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (metrisk) 316 l
Temperaturområde -10 °C till -30 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) -20 °C
Temperaturstabilitet ±5 K
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Hyllor 5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Garanti 2 år. Delar och arbete
Avfrosta Manuell
Modell SFFsg 4001
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas
Wattal 120 W
Energianvändning 468 kWh/a
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 290