Läs mer
Liebherr™ Upprätt laboratoriumkyl med gränssnitt
Produktkod. 17878306
Change view
Kapacitet (metrisk):
394 l
558 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17878306 558 l
17868306 394 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17878306 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRFVH5501
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och ultraenergieffektiv kylförvaring av temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Upright laboratorie Fridge är fullt utrustad för laboratoriumapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående laboratoriumkyl, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturintervall 3 °C till 16 °C, ±2 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Digital handkontroll med 2,4 tums touch- och svepfärgskärm och 0,1 °C upplösning, lösenordsknappsatslås
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Inomhusbelysning (kylskåp: vertikal LED på vänstra väggen, frys: LED på framsidan uppe på utsidan)
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90° uppehållsläge, antimikrobiellt spakhandtag
  • Främre hjul med broms
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ Laboratorium kylskåp
Kapacitet (metrisk) 558 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperatursensor PT1000
Temperatur (börvärde) +5 °C
Temperaturstabilitet ±2 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa 2,4 tum Peka och svep färgskärmen i dörren
Hjul Fram med broms (100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Vetenskaplig perfektion
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell SRFvh 5501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 171 kWh/a