Läs mer
Liebherr™ Upprätt laboratoriumkylskåp med hyllor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200006739
Change view
Kapacitet (metrisk):
344 l
558 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17849096 344 l
17869096 558 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17849096 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRFVG3501
Säker, exakt och ultraenergieffektiv kylförvaring, Liebherr™ laboratorie Kylskåp är designat för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprätt laboratoriumkylskåp för allmän förvaring, räckvidd, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 till +16°C, +/- 3°C temperaturstabilitet testad enligt EN60068-3
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital styrenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
Specifikationer
Typ Laboratorium kylskåp
Kapacitet (metrisk) 344 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 4
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Vetenskaplig prestation
Garanti 2 år. Delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell SRFvg 3501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 226 kWh/a