Läs mer
Liebherr™ Upprätt apotekskyl med lådor
Produktkod. 17888296 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
394 l
420 l
Dörr stil:
Självstängande glas
Solid vändbar självstängande med lås
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil
17888296 394 l Solid vändbar självstängande med lås
17848306 420 l Självstängande glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17888296 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer HMFVH4001H63
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57033.30 SEK
    34378.19 SEK / Paket med 1
    Save 22655.11 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
För säker, exakt och ultraenergieffektiv kylförvaring av temperaturkänsliga apoteksprodukter Liebherr™ Apotek Kylskåp med organisatörslådor är fullt utrustad för apotekstillämpningar med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående apotekskyl, räckvidd, 1-sektion, DIN 13277-kompatibel
  • Temperatur inställd på +°5 C, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör, fläktassisterad kylning
  • Flexibelt organiseringslådsystem för optimal artikelöversikt
  • Ultraeffektiv, energiförbrukning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Digital kontroller med 2,4 tum touch& svep färgdisplay °och 0,1 C upplösning, lösenordsknappsatslås, antimikrobiellt spakhandtag
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Innerbelysning (kylskåp: vertikal LED på vänster sida vägg, frys: LED på framsidan upptill utanför)
  • Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90° boläge
Specifikationer
Typ Apotek kylskåp
Kapacitet (metrisk) 394 l
Temperaturområde 5 °C
Temperatursensor PT1000
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa 2,4 tum Peka och svep färgskärmen i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell HMFvh 4001 H63
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas