Läs mer
Liebherr™ Upprätt apotekskyl med hyllor
Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
394 l
420 l
558 l
Dörr stil:
Självstängande glas
Solid vändbar självstängande med lås
Beskrivning
- Upprättstående apotekskyl, räckvidd, 1 sektion, uppfyller DIN 13277
- Temperaturinställd på 5 °C, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
- Köldmedium R 600a, anslutningseffekt 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv
- Digital handkontroll med 2,4 tums touch- och svepfärgskärm och 0,1 °C upplösning, lösenordsknappsatslås
- Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Innerbelysning: vertikal LED på vänster sida vägg
- Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vändbara gångjärn, självstängande dörr med
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Apotek kylskåp |
| Kapacitet (metrisk) | 558 l |
| Temperaturområde | 5 °C |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Självstängande glas |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 4 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Exteriör finish | Vit pulverlackerad |
| Visa mer |