Beskrivning
- Upprätt apotekskylskåp, räcker in, 1 sektion, DIN 13277-kompatibel
- Temperatur inställd på 5 °C, vit utsida, kommersiell kvalitet formgjuten polystyrol-insida, fläktassisterad kylning
- Köldmedium R 600a, anslutningsklassning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv
- Digital handkontroll med 2,4 tums touch- och svepfärgskärm och 0,1 °C upplösning, lösenordsknappsatslås
- Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max-temperaturer, varaktighet osv.
- Interiörbelysning: vertikal LED på vänstra väggen
- Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vridbara gångjärn, självstängande dörr med
- 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Apotek kylskåp |
| Kapacitet (metrisk) | 394 l |
| Temperaturområde | 5 °C |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Solid vändbar självstängande med lås |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 5 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Exteriör finish | Vit pulverlackerad |
| Visa mer |