Läs mer
Liebherr™ Upprätt apotekskyl med hyllor
Produktkod. 17889096 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
394 l
420 l
558 l
Dörr stil:
Självstängande glas
Solid vändbar självstängande med lås
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Dörr stil
17889096 420 l Självstängande glas
17819106 394 l Solid vändbar självstängande med lås
17818306 558 l Solid vändbar självstängande med lås
17808306 558 l Självstängande glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17889096 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer HMFVH4011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Säker, exakt och ultraenergieffektiv kylförvaring av temperaturkänsliga apoteksprodukter Liebherr™ Apotek Kylskåp är fullt utrustad för apotekstillämpningar med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprätt apotekskylskåp, räcker in, 1 sektion, DIN 13277-kompatibel
  • Temperatur inställd på 5 °C, vit utsida, kommersiell kvalitet formgjuten polystyrol-insida, fläktassisterad kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsklassning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv
  • Digital handkontroll med 2,4 tums touch- och svepfärgskärm och 0,1 °C upplösning, lösenordsknappsatslås
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max-temperaturer, varaktighet osv.
  • Interiörbelysning: vertikal LED på vänstra väggen
  • Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vridbara gångjärn, självstängande dörr med
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ Apotek kylskåp
Kapacitet (metrisk) 420 l
Temperaturområde 5 °C
Temperatursensor PT1000
Kylmedel R 600a
Dörr stil Självstängande glas
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa 2,4-tums pekskärm och svep färgskärm i dörren
Hjul Nej
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell HMFvh 4011
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas