Läs mer
Liebherr™ Upprätt apotekskyl med hyllor
Produktkod. p-200006734 Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
394 l
420 l
558 l
Dörr stil:
Självstängande glas
Solid vändbar självstängande med lås
Produktkod. 17819106
Brand: Liebherr™ HMFVH4001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, exakt och ultraenergieffektiv kylförvaring av temperaturkänsliga apoteksprodukter Liebherr™ Apotek Kylskåp är fullt utrustad för apotekstillämpningar med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Upprättstående apotekskyl, räckvidd, 1 sektion, uppfyller DIN 13277
  • Temperaturinställd på 5 °C, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningseffekt 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv
  • Digital handkontroll med 2,4 tums touch- och svepfärgskärm och 0,1 °C upplösning, lösenordsknappsatslås
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Innerbelysning: vertikal LED på vänster sida vägg
  • Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vändbara gångjärn, självstängande dörr med
Specifikationer
Typ Apotek kylskåp
Kapacitet (metrisk) 394 l
Temperaturområde 5 °C
Temperatursensor PT1000
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa 2,4 tum Peka och svep färgskärmen i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
Hamnar 1 x 10 mm dia.
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell HMFvh 4001
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Fas 1, enfas