Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Fryslådställ för Microtiter Tallrikar
Produktkod. 15719559 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Tallrikar med lock (72)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15719559 Tallrikar med lock (72) Varje
1 options
Produktkod. 15719559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 SEK
    1356.40 SEK / Paket med 1
    Save 63.60 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ för 96-brunnars och 384-brunnars mikrotiterplattor. Passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • 4 lådor
  • Rymmer 72 tallrikar med lock eller 96 tallrikar utan lock
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
Specifikationer
Håller Tallrikar med lock (72)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) 96/384-Tja Microtiter Tallrikar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 547 x 247 x 138mm
Produkttyp Lådställ