Specifikationer
| Håller | 12 lådor (2 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Standard 2 tum. Kryoboxar |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående ULT Frys |
| Mått (L x B x H) | 419 x 240 x 140 mm |
| Produkttyp | Lådställ |