Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT fryshyllor
Produktkod. 15769549 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2tum) rutor
24 (2 tum) rutor
9 (2tum) rutor
Mått (L x B x H):
419 x 181 x 140 mm
419 x 240 x 140 mm
419 x 300 x 140 mm
559 x 240 x 140 mm
559 x 300 x 140 mm
559 x 359 x 140 mm
679 x 240 x 140 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15769549 20 (2tum) rutor 559 x 300 x 140 mm Varje
15729549 9 (2tum) rutor 419 x 181 x 140 mm Varje
15739549 12 lådor (2 tum) 419 x 240 x 140 mm Varje
15749549 15 (2 tum) rutor 419 x 300 x 140 mm Varje
15759549 16 (2 tum) rutor 559 x 240 x 140 mm Varje
15779549 24 (2 tum) rutor 559 x 359 x 140 mm Varje
15789549 20 (2tum) rutor 679 x 240 x 140 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15769549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1404.41 SEK
    1000.75 SEK / Paket med 1
    Save 403.66 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Lådor ger enkel åtkomst till lådorna
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
Specifikationer
Håller 20 (2tum) rutor
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 559 x 300 x 140 mm
Produkttyp Lådställ