Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Fryslådställ för centrifugrör
Produktkod. 15709559 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Koniska rör (160 x 15 ml)
Koniska rör (78 x 50 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15709559 Koniska rör (78 x 50 ml) -
15799549 Koniska rör (160 x 15 ml) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15709559
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. Tillhandahåller ett idealiskt alternativ för att lagra stora mängder prover i 15 mL eller 50 mL centrifugrör.
  • För 15 mL eller 50 mL centrifugrör
  • 2 lådor, rymmer mellan 78 och 160 rör
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
Specifikationer
Håller Koniska rör (78 x 50 ml)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) 50 ml koniska rör
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Längd (metrisk) 559 mm
Produkttyp Lådställ
Höjd (metrisk) 252 mm
Bredd (metrisk) 140 mm