Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Fryslådställ för centrifugrör
Produktkod. 15799549 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Koniska rör (160 x 15 ml)
Koniska rör (78 x 50 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15799549 Koniska rör (160 x 15 ml) Varje
15709559 Koniska rör (78 x 50 ml) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15799549
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. Tillhandahåller ett idealiskt alternativ för att lagra stora mängder prover i 15 mL eller 50 mL centrifugrör.
  • För 15 mL eller 50 mL centrifugrör
  • 2 lådor, rymmer mellan 78 och 160 rör
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
Specifikationer
Håller Koniska rör (160 x 15 ml)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) 15 ml koniska rör
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 559 x 252 x 140 mm
Produkttyp Lådställ