Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Fryslådställ för centrifugrör
Produktkod. p-7138514 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
Koniska rör (160 x 15 ml)
Koniska rör (78 x 50 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15709559
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. Tillhandahåller ett idealiskt alternativ för att lagra stora mängder prover i 15 mL eller 50 mL centrifugrör.
  • För 15 mL eller 50 mL centrifugrör
  • 2 lådor, rymmer mellan 78 och 160 rör
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Lådställ
Håller Koniska rör (78 x 50 ml)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) 50 ml koniska rör
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 559 x 252 x 140 mm