Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frysställ
Produktkod. 15709549 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
12 (3 tum) rutor
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2 tum) rutor
24 (2 tum) rutor
25 (2 tum) rutor
8 (100 mm) lådor
9 (2 tum) rutor
Lådor (2 eller 3 tum)
Mått (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B x H) unitSize
15709549 20 (2 tum) rutor 679 x 140 x 225 mm Varje
15719539 9 (2 tum) rutor 415 x 140 x 168 mm Varje
15719549 25 (2 tum) rutor 679 x 140 x 280 mm Varje
15729539 12 lådor (2 tum) 415 x 140 x 225 mm Varje
15739539 15 (2 tum) rutor 415 x 140 x 280 mm Varje
15749539 Lådor (2 eller 3 tum) 550 x 143 x 315 mm Varje
15759539 8 (100 mm) lådor 550 x 140 x 205 mm Varje
15769539 12 (3 tum) rutor 679 x 140 x 280 mm Varje
15779539 16 (2 tum) rutor 550 x 140 x 225 mm Varje
15789539 20 (2 tum) rutor 550 x 140 x 280 mm Varje
15799539 24 (2 tum) rutor 550 x 140 x 321 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15709549
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Sidoöppning med handtag på framsidan för enkel hämtning av lådan.
Spezifikation
Håller 20 (2 tum) rutor
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 679 x 140 x 225 mm
Produkttyp Frysställ från sidan
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.