Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frysställ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
12 (3 tum) rutor
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2 tum) rutor
24 (2 tum) rutor
25 (2 tum) rutor
8 (100 mm) lådor
9 (2 tum) rutor
Lådor (2 eller 3 tum)
Mått (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Frysställ från sidan |
| Håller | 12 (3 tum) rutor |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Standard 3 tum. Kryoboxar |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående ULT Frys |
| Mått (L x B x H) | 679 x 140 x 280 mm |