Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frysställ
Produktkod. 15779539 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
12 (3 tum) rutor
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2 tum) rutor
24 (2 tum) rutor
25 (2 tum) rutor
8 (100 mm) lådor
9 (2 tum) rutor
Lådor (2 eller 3 tum)
Mått (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15779539 16 (2 tum) rutor 550 x 140 x 225 mm Varje
15709549 20 (2 tum) rutor 679 x 140 x 225 mm Varje
15719539 9 (2 tum) rutor 415 x 140 x 168 mm Varje
15719549 25 (2 tum) rutor 679 x 140 x 280 mm Varje
15729539 12 lådor (2 tum) 415 x 140 x 225 mm Varje
15739539 15 (2 tum) rutor 415 x 140 x 280 mm Varje
15749539 Lådor (2 eller 3 tum) 550 x 143 x 315 mm Varje
15759539 8 (100 mm) lådor 550 x 140 x 205 mm Varje
15769539 12 (3 tum) rutor 679 x 140 x 280 mm Varje
15789539 20 (2 tum) rutor 550 x 140 x 280 mm Varje
15799539 24 (2 tum) rutor 550 x 140 x 321 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15779539
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Sidoöppning med handtag på framsidan för enkel hämtning av lådan.
Specifikationer
Håller 16 (2 tum) rutor
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 550 x 140 x 225 mm
Produkttyp Frysställ från sidan