Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frysställ
Produktkod. 15799539 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
12 (3 tum) rutor
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2 tum) rutor
24 (2 tum) rutor
25 (2 tum) rutor
8 (100 mm) lådor
9 (2 tum) rutor
Lådor (2 eller 3 tum)
Mått (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15799539
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Sidoöppning med handtag på framsidan för enkel hämtning av lådan.
Specifikationer
Produkttyp Frysställ från sidan
Håller 24 (2 tum) rutor
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 550 x 140 x 321 mm